Learn More
Velp Scientifica™ Cuenco hemisférico para matraz de 250mL
Código de producto. 15805211 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15805211 250 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15805211 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor A00000332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.74€
    180.50€ / paquete de 1
    Ahorro 41.24€
    18% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con: Agitadores con placa calefactora AREX-6
  • Admite varios tamaños de matraces
  • Para el uso con placas calientes de 135 mm
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Descripción Se adapta a placa de 135 mm
Para utilizar con (equipo) Agitadores de placas calientes AREX-6
Tipo Accesorio, cuenco