Learn More
Hemin, MedChemExpress
Descripción
Hemin is an iron-containing porphyrin. Hemin is an Heme oxygenase (HO)-1 inducer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hemin |
| CAS | 16009-13-5 |
| Color | Negro |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C34H32ClFeN4O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hemin chloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 17.33 mg/mL (26.58 mM; Need ultrasonic) ∣NH4OH : 2.5 mg/mL (3.83 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with H2O) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.15 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;adjust pH to 12 with NaOH;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | [Cl-][Fe+3]123[N-]4C5=C(CCC([O-])=O)C(C)=C4C=C(C(C=C)=C6C)[N]1=C6C=C(C(C=C)=C7C)[N-]2C7=CC(C(C)=C8CCC([O-])=O)=[N]3C8=C5.[H+].[H+] |
| Peso molecular (g/mol) | 651.94 |
| Mostrar más |