Learn More
Hemin Chloride (Technical grade), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hemin Chloride |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H34N4O4.ClH.Fe/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);1H;/q;;+3/p-3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 651.1462 |