Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemina, 99 %, porcina
Código de producto. 10499291 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10499291 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10506591 5 g Frasco de vidrio 5 g
10286161 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10499291 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 345960010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
La hemina, 98 %, porcina, CAS # 16009-13-5, es una versión oxidada del hemo.Es un grupo protésico que contiene hierro en varias proteínas y puede ser una fuente alternativa de hierro dentro del huésped que contiene un anillo de porfirina que contiene un ion Fe2+.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La hemina derivada de la porcina es un grupo protésico que contiene hierro presente en algunas proteínas y puede ser una fuente alternativa de hierro dentro del huésped que contiene un anillo de porfirina que contiene un ion Fe2+
Aplicaciones
• La hemina es una protoporfirina IX que contiene un ión férrico de hierro (Fe3+) con un ligando de cloruro coordinador
•Se utiliza en la protección celular y controla los mecanismos biológicos
•Puede estimular la síntesis de globulina
•Se puede aplicar para estudiar las cepas bacterianas y las condiciones de crecimiento en los ensayos de colonias a corto plazo y en las transfecciones celulares.
•Se utiliza durante la preparación del medio de agar para cultivo de bacterias
• Este compuesto se ha utilizado en las células de macrófagos murinos L929 y J774 para estudiar la conjugación, caracterización y toxicidad del conjugado de ácido lipofosfoglicano-poliacrílico para la vacunación contra la leishmaniasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16009-13-5
Fórmula molecular C34H32ClFeN4O4
Peso molecular (g/mol) 651.95
Número MDL MFCD00010726
Clave InChI BTIJJDXEELBZFS-HXFTUNQESA-K
Sinónimo chlorohemin, hemin chloride, protoferriheme, ferriheme, ferriprotoporphyrin ix chloride, ferriprotoporphyrin ix, panhematin, protohemin, protohemin ix, ferriprotoporphyrin
PubChem CID 131675604
Nombre IUPAC ácido 3-[18-(2-carboxietil)-8,13-bis(etenil)-3,7,12,17-tetrametil-23H-porfirin-21-id-2-il]propanoico; hierro; clorhidrato
SMILES CC1=C(CCC(O)=O)\C2=C\C3=C(CCC(O)=O)C(C)=C4\C=C5/N=C(/C=C6\N([Fe](Cl)N34)\C(=C/C1=N2)C(C=C)=C6C)C(C=C)=C5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hemin
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4679
Formula Weight (peso de la fórmula) 651.95
Porcentaje de pureza ≥97.5% (HPLC)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Hemin