Learn More
Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465386 100 mg 100 miligramos
16450837 50 mg 50 miligramos
16447247 5 mg 5 miligramos
16414538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111798A
MedChemExpress Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) hydrochloride is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Heme Oxygenase-1-IN-1 (Compound 2) hydrochloride is a heme oxygenase 1 (HO-1) inhibitor with an IC50 of 0.25 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heme Oxygenase-1-IN-1 hydrochloride
CAS 1092851-70-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16BrClN2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (396.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (316.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=C(CCCCN2C=CN=C2)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 315.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.64
Porcentaje de pureza 99.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death