Learn More
Hematoxilina trihidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10012694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10012694 5 g Vidrio ámbar 5 g
10451905 25 g Vidrio ámbar 25 g
10072594 100 g Vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10012694 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP25235
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La hematoxilina trihidrato se utiliza principalmente como tinción en microscopía.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Número MDL MFCD00078111
Clave InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinónimo Natural Black I
PubChem CID 45029742
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hematoxylin Trihydrate
Punto de fusión 100°C
Índice Merck 15, 4672
Identificación Pass Test
Nombre IUPAC (6AR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromen-3,4,6a,9,10-pentol
Lambda máx 290 to 292nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.4
Pérdida por secado Report %
Envase Vidrio ámbar
Color Ámbar
Cantidad 5 g
Forma física Polvo