Learn More
Hematoxilina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30137300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137300 250 mg 250 miligramos
30137990 500 mg 500 miligramos
30012035 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137300 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG377708250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 302.279
Sinónimo Hematoxylin
Nombre IUPAC (6aS,11bR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromeno-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haematoxylin
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.079