Learn More
Hematoxilina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11374379 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11374379 25 g
1 options
Código de producto. 11374379 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210192225
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Specifications
Nombre del producto químico o material Hematoxylin
CAS 517-28-2
Color Rojo-Bronceado
Fórmula molecular C16H14O6
Número MDL MFCD00078111
Cantidad 25 g
Sinónimo hematoxylin, hydroxybrasilin
Clave InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Nombre IUPAC (1R,10S)-8-oxatetraciclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaeno-5,6,10,14,15-pentol
Peso molecular (g/mol) 302.28
PubChem CID 45029742
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.3
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Hematoxylin Hydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .