Learn More
Hidrato de hematoxilina, 96 % (peso seco), agua, 6 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419643 100 g 100 g
11499633 5 g 5 g
11409643 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419643 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12431.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517-28-2 | C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Extraido de corteza de palo tinto
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Extraido de corteza de palo tinto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C{1}{6}H{1}{4}O{6}^.xH{2}O
Sinónimo C.I. 75290;Natural Black 1
Especificaciones
Punto de fusión ca 200°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hematoxylin hydrate, water ca 6%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate