Learn More
Hidrato de hematoxilina, 80 % (peso en seco), < 8 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462917 25 g 25 g
15452917 5 g 5 g
15472917 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047223.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Hematoxylin and eosin together make up Hematoxylin and eosin stain, one of the most commonly used stains in histology. Metal-haematein complexes are used to stain cell nuclei prior to examination under a microscope. Structures that stain with iron- or aluminum-haematein are often called basophilic, even though the mechanism of the staining is different from that of staining with basic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Número MDL MFCD00078111
Clave InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinónimo hematoxylin, hydroxybrasilin
PubChem CID 45029742
Nombre IUPAC (6AR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hematoxylin hydrate
Nombre de nota Water <8%
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Color Marrón a crema
Notas del porcentaje del ensayo (peso en seco)
Cantidad 25 g
Beilstein 91399
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,4637
Información de solubilidad Soluble in 95% ethanol(1mg/mL).
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.29 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 80%
Forma física De crema a polvo marrón
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hematoxylin hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin hydrate