Learn More
Hematoxylin, 85%, pure, Thermo Scientific™
Código de producto. 10772782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10772782 100 g Glass bottle 100 g
10166940 25 g Glass bottle 25 g
10003973 500 g Glass bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10772782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411181000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Número MDL MFCD00078111
Clave InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinónimo Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
Nombre IUPAC (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hematoxylin
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Índice Merck 15, 4672
Espectro infrarrojo Authentic
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.27
Pérdida por secado 10 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Grado Pure
Envase Glass bottle
UV_Vis 80 % min.
Color Beige a marrón
Cantidad 100 g
Forma física Polvo