Learn More
Hematoxylin, 85%, pure, Thermo Scientific™
Código de producto. 10166940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10166940 25 g Glass Bottle 25 g
10772782 100 g Glass Bottle 100 g
10003973 500 g Glass Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10166940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411180250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Número MDL MFCD00078111
Clave InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinónimo Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
Nombre IUPAC (1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hematoxylin
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Índice Merck 15, 4672
Espectro infrarrojo Authentic
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.27
Pérdida por secado 10 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Grado Pure
Envase Glass Bottle
UV_Vis 80 % min.
Color Beige a marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo