Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hematoxilina, 85 %
Código de producto. 10548512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10548512 25 g Frasco de vidrio 25 g
10239600 100 g Frasco de vidrio 100 g
11966921 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548512 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 411160250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    114.65€ / 25 g
    Ahorro 21.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16H14O6
Peso molecular (g/mol) 302.28
Número MDL MFCD00078111
Clave InChI WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinónimo Natural Black 1, C.I. 75290
PubChem CID 45029742
Nombre IUPAC (6AR)-7,11b-dihidro-6H-indeno[2,1-c]cromen-3,4,6a,9,10-pentol
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hematoxylin
Punto de fusión 100.0°C to 120.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% (105°C) max.
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
UV_Vis 88% (on dry substance) min.
Color Beige a marrón
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air).
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.27
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hematoxylin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hematoxylin