Learn More
MedChemExpress Hematoxylin
Código de producto. 16452499
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16452499 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452499 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0116
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Hematoxylin (Natural Black 1), a naturally occurring flavonoid compound derived from the logwood tree, Haematoxylon campechianum.
Hematoxylin is a nuclear stain in histology and is also a potent Aβ42 fibrillogenesis inhibitor with an IC50 of 1.6 μM.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Requisitos de almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (165.41 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 6.67 mg/mL (22.07 mM; Need ultrasonic)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 517-28-2
Peso molecular 302.28 g/mol
Sinónimo Natural Black 1 ∣ Haematoxylin
Objetivo NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite