Learn More
Tocris Bioscience™ Hematoxylin
Código de producto. 18722448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722448 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 18722448 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5222/25G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Histologic stain; used to stain cell nuclei
Hematoxylin is a dye used to stain cell nuclei. Hematoxylin is commonly combined with eosin for H&E histological staining and is a component of the Papanicolaou stain used in cytology. Hematoxylin can be used with other fixatives to stain muscle striations, fibrin, myelin and elastin. Can also be used for H&E staining of intact tissues.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Histology Stains
Fórmula molecular (6 AS,11 bR)-7,11 b-Dihydrobenz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,4,6 A,9,10(6 H)-pentol
CAS 517-28-2
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Cantidad 25 g
Tipo de producto Hematoxylin
Peso molecular M.W. (Observed): 302.28
Inhibidores Hematoxylin
Para uso exclusivo en investigación