Learn More
Hematoporfirina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30393955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393955 2.5 g
30408580 500 mg
30404873 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2456832.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17696-69-4
Fórmula molecular C34 H38 N4 O6 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 671.61
Sinónimo 7,12-bis(1-Hydroxyethyl)-3,8,13,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropanoic acid hydrochloride (1:2), Hematoporphyrin IX dihydrochloride
Nombre IUPAC 3-[(5Z,10Z,14Z,19Z)-18-(2-carboxietil)-8,13-bis(1-hidroxietil)-3,7,12,17-tetrametil-21,23-dihidroporfirina-2-il]ácido propanoico; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CC(O)C1=C(C)c2cc3nc(cc4[nH]c(cc5nc(cc1[nH]2)c(C)c5CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c4C)c(C)c3C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haematoporphyrin Dihydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H38N4O6.2ClH/c1-15-21(7-9-31(41)42)27-14-28-22(8-10-32(43)44)16(2)24(36-28)12-29-34(20(6)40)18(4)26(38-29)13-30-33(19(5)39)17(3)25(37-30)11-23(15)35-27;;/h11-14,19-20,35,38-40H,7-10H2,1-6H3,(H,41,42)(H,43,44);2*1H/b23-11-,24-12-,25-11-,26-13-,27-14-,28-14-,29-12-,30-13-;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 670.2325