Learn More
Epredia™ Tampón de fosfato hematológico
Código de producto. 12520037 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
pH:
6,6
7,2
Cantidad:
9,25 g
12 x 9,25 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH Cantidad unitSize
12520037 6,6 9,25 g paquete de 12
12530037 7,2 12 x 9,25 g paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12520037 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 89032
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Combine Epredia™ Phosphate Buffer with Giemsa, Wright, and Wright-Giemsa stains for excellent results.
Se suministra como polvo de 9,25 g (0,02 lb).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución salina tamponada con fosfato
Cantidad 9,25 g
pH 6,6