Learn More
Hirschmann™ Tubos hematocrito
Código de producto. 30090389
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 μl
75 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 5000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30090389 75 μl paquete de 5000
10146260 60 μl paquete de 1000
30090386 60 μl paquete de 5000
10604162 75 μl paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30090389 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9100175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    139.00€ / paquete de 5000
    Ahorro 19.00€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Excelentes para centrifugar sangre en el laboratorio. Los tubos para hematocritos Hirschmann Instruments™ se fabrican con vidrio capilar desechable.
  • No heparinizadas
  • Codificado por colores
  • De conformidad con la norma DIN EN ISO 12772, CE de conformidad con IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Tubo hematocrito
Capacidad (métrico) 75 μl
Diámetro interior (métrico) 1,07/1,23 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la centrifugación de muestras de sangre, sin heparina
Longitud (métrico) 75 ± 0,5 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 CE