Learn More
Hirschmann™ Tubos para hematocritos, heparinizados con NH4
Código de producto. 30090385
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 5000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30090385 18 μl paquete de 5000
1 options
Código de producto. 30090385 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9100418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00€
    288.50€ / paquete de 5000
    Ahorro 158.50€
    35% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Excelentes para centrifugar sangre en el laboratorio. Los tubos para hematocritos Hirschmann™ se han fabricado con vidrio capilar desechable.
  • Desechables
  • Con marca de anillo a 60 mm
  • NH4 heparinizado
  • Código de color verde
  • CE conforme a IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Tubo para hematocrito heparinizados con NH4
Capacidad (métrico) 18 μl
Diámetro interior (métrico) 0,5/0,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la centrifugación de muestras de sangre, heparinizados con amoníaco
Longitud (métrico) 75 mm
Certificaciones/conformidad CE, IVD 98/79 CE