Learn More
Hirschmann™ Tubos para hematocritos, heparinizados con NH4
Código de producto. 10595592
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
18 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10595592 18 μl paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10595592 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9100418
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Excelentes para centrifugar sangre en el laboratorio. Los tubos para hematocritos Hirschmann™ se han fabricado con vidrio capilar desechable.
  • Desechables
  • Con marca de anillo a 60 mm
  • NH4 heparinizado
  • Código de color verde
  • CE conforme a IVD 98/79 CE
Especificaciones
Tipo de producto Tubo para hematocrito heparinizados con NH4
Capacidad (métrico) 18 μl
Diámetro interior (métrico) 0,5/0,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la centrifugación de muestras de sangre, heparinizados con amoníaco
Longitud (métrico) 75 mm
Certificaciones/conformidad CE, IVD 98/79 CE