Learn More
Thermo Scientific™ Rotor para hematocrito
Código de producto. 10116892 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 tubos capilares
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10116892 24 tubos capilares 1 PCS
1 options
Código de producto. 10116892 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75003473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1062.00€ / paquete de 1
    Ahorro 293.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Procese tubos capilares mediante centrifugación con el rotor para hematocrito Thermo Scientific™.
Características:
  • Capacidad para 24 tubos
  • Máx. velocidad/RCF: 14.800 rpm/16.800 x g
Incluye: Lector de tarjeta de recuento manual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor para hematocrito
Material Aluminio
Tipo Rotor
Capacidad 24 tubos capilares
RCF máx. 16.800 x g
Vel. máx 14.800 rpm
Radio (métrico) 8,5 cm
Radio mín. (métrico) 2,0 cm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R
Ángulo 90°
Biocontainment No
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.