Learn More
Hematin, TRC
Código de producto. 30138437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138437 500 mg 500 miligramos
30011605 1 g 1 g
30003985 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138437 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH235303500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15489-90-4
Fórmula molecular C34H33N4O5Fe
Peso molecular (g/mol) 633.49
Sinónimo Haematin, Hydroxy[dihydrogen Protoporphyrin IX-ato(2-)]iron, Hydroxyhemin, Phenodin, Protohematin, [Dihydrogen 3,7,12,17-tetramethyl-8,13-divinyl-2,18-porphinedipropionato(2-)]hydroxyiron, Ferrihemate, Ferriheme Hydroxide, Ferriporphyrin Hydroxide, Ferriprotoporphyrin IX Hydroxide, Ferriprotoporphyrin Basic, Growthphyllin
SMILES CC1=C(CCC(=O)O)C2=CC3=C(CCC(=O)O)C(=C4C=C5C(=C(C=C)C6=N5[Fe+3]7([OH-])(N2=C1C=C8C(=C(C)C(=C6)[N-]78)C=C)[N-]34)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hematin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H34N4O4.Fe.H2O/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25;;/h7-8,13-16H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H4,35,36,37,38,39,40,41,42);;1H2/q;+3;/p-3/b25-13?,26-13-,27-14?,28-15-,29-14+,30-15?,31-16-,32-16?;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 633.18