Learn More
Hemateína (grado técnico), TRC
Código de producto. 30004835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004835 1 g 1 g
30012560 2.5 g 2.50 g
30007620 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2456531G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 475-25-2
Fórmula molecular C16H12O6
Peso molecular (g/mol) 300.28
Sinónimo 6a,7-Dihydro-3,4,6a,10-tetrahydroxybenz[b]indeno[1,2-d]pyran-9(6H)-one, Haematein, NSC 7333
Nombre IUPAC 3,4,6a,10-tetrahidroxi-6,7-dihidroindeno[2,1-c]cromen-9-ona
SMILES OC1=CC2=C3c4ccc(O)c(O)c4OCC3(O)CC2=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haematein
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,18-21H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0634