Learn More
Tocris Bioscience™ HEMADO
Código de producto. 18085212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18085212 10 mg 10 miligramos
18074242 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18085212 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1579/10
High affinity selective A3 agonist
High affinity and selective adenosine A3 receptor agonist (Ki values are 1.1, 327, 1230 and > 30,000 nM for human A3, A1, A2A and A2B receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403842-38-6
Fórmula molecular C17H23N5O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HEMADO
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.4
Pureza >99%
Peso molecular 361.402