Description
- Dos cubreobjetos de vidrio con cámara de conteo especial.
- Transmisión de luz entre 29 y 32%.
- Este hemocitómetro se caracteriza por su alta transmisión de luz y una línea brillantemente iluminada.
- Las líneas dobles son visibles a través de un amplio rango de iluminación.
- Las líneas de Neubauer están 0,1 mm por debajo del cubreobjetos.
- El foso en forma de H ofrece dos zonas de conteo.
- El rodio fusionado sobre vidrio proporciona líneas distintivas.
- Se incluyen dos cubreobjetos de vidrio.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Hemocitómetro |
| Grid Type | Neubauer |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Para contar eritrocitos y leucocitos |
| Incluye | Cubreobjetos |