Learn More
3M™ Gafas de seguridad integradas para cascos de protección
Código de producto. 15749707
Change view
Click to view available options
Tinción de lente:
Amarillo
Gris
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tinción de lente unitSize
15749707 Gris paquete de 20
15759707 Amarillo paquete de 20
15769707 Transparente paquete de 20
3 options
Código de producto. 15749707
Marca: 3M™ 7100092586
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gafas de seguridad integradas para casos de protección 3M™ tienen un diseño exclusivo que permite que las gafas se puedan deslizar fácilmente entre el casco y la diadema.
  • Gafas de seguridad que se acoplan fácilmente a los cascos de protección 3M™ para proteger los ojos
  • La gafas integradas se ajustan estrechamente a las mejillas del usuario, proporcionando una excelente protección contra partículas, polvo y aprobación conforme a EN166
  • El revestimiento resistente de la lente ayuda a reducir los daños físicos y químicos
  • Fácil de adaptar para un buen ajuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166, con aprobación CE
Tinción de lente Gris
Tipo de producto Gafas de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Construcción y silvicultura
Lens Material Policarbonato