Learn More
3M™ Adaptador de placa trasera para casco
Código de producto. 15749857 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
P3HV
Z3AF
Tamaño de la unidad:
10 pares
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15749857 Z3AF cada uno
15759957 P3HV 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15749857 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000103752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00€
    12.92€ / paquete de 1
    Ahorro 8.08€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El adaptador de placa trasera para casco 3M™ se utiliza para montar multivisores PELTOR y orejeras PELTOR equipadas con los soportes P3 para cascos de seguridad 3M™.
  • Adaptador para conectar visores y multivisores 3M™ a cascos de seguridad para mayor protección facial.
  • Encaja fácilmente en la mayoría de los cascos de seguridad con ranuras para accesorios universales que ofrecen protección facial.
  • Adaptador para montar visores u orejeras.
  • Encaja fácilmente en el enchufe universal del casco para evitar que estos accesorios se dañen durante su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Viseras, multivisores y cascos protectores
Para utilizar con (aplicación) Conexión de los visores a los cascos
Tipo de producto Adaptador de placa trasera para casco
Modelo Z3AF
Anchura (métrico) 25 mm