Learn More
Hellma™ Solución de limpieza líquida concentrada Hellmanex III
Código de producto. 12701725
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12701725 1 L 1 PCS
1 options
Código de producto. 12701725 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 93070114507
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para la limpieza eficaz de celdas de sílice o de vidrio y otros componentes ópticos sensibles. La solución de limpieza líquida concentrada Hellma™ Hellmanex III es un líquido alcalino.
  • Reduce la tensión superficial del agua.
  • Buena acción humidificante.
  • Alta capacidad de emulsión y dispersión.
  • Con alimentador de dosificación.
Especificaciones
Tipo de producto Solución de limpieza
Para utilizar con (aplicación) Componentes ópticos
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hellmanex lll
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE