Learn More
BRAND™ Cubeta de tinción Hellendahl
Código de producto. 15603977 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Número de portaobjetos:
16
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Número de portaobjetos Tamaño de la unidad
15603977 16 paquete de 10
1 options
Código de producto. 15603977 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 472700
En stock
Fabricado en de vidrio de cal sodada, para 16 portaobjetos
  • Para 16 portaobjetos, tamaño 76 x 26 mm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Número de portaobjetos 16