Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de helio
Código de producto. 11798258
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
100 mL/min
5/ l/min
500 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire unitSize
11798258 500 mL/min cada uno
11842460 100 mL/min cada uno
11718268 5/ l/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11798258 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT06207CAVN
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de flujo directo de helio Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de helio
Anchura (métrico) 150 mm
Caudal de aire 500 mL/min