Learn More
Helipyrone A, TRC
Código de producto. 30138029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138029 10 mg 10 miligramos
30134807 50 mg 50 miligramos
30007015 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH23050010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29902-01-0
Fórmula molecular C17 H20 O6
Peso molecular (g/mol) 320.337
Sinónimo 3,3'-Methylenebis[6-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-2H-pyran-2-one], Helipyrone;
Nombre IUPAC 6-etil-3-[(6-etil-4-hidroxi-5-metil-2-oxopirano-3-il)metil]-4-hidroxi-5-metilpyran-2-one
SMILES CCC1=C(C)C(=C(CC2=C(O)C(=C(CC)OC2=O)C)C(=O)O1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Helipyrone A
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-5-12-8(3)14(18)10(16(20)22-12)7-11-15(19)9(4)13(6-2)23-17(11)21/h18-19H,5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.126