Learn More
Helioxanthin derivative 5-4-2, MedChemExpress
Código de producto. 16409667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16409667 5 mg 5 miligramos
16407128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16409667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16679
MedChemExpress Helioxanthin derivative 5-4-2 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV activity with EC50 of 0.08 uM in HepG2.2.15 cells.
Helioxanthin derivative 5-4-2 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV activity with EC50 of 0.08 uM in HepG2.2.15 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Helioxanthin derivative 5-4-2
CAS 203935-39-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H13NO5
Cantidad 5 mg
Sinónimo Helioxanthin 5-4-2
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (143.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NCC2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=C6C(OCO6)=CC=C5C=C21
Peso molecular (g/mol) 347.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.32
Porcentaje de pureza 98.22%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus