Learn More
Helioxanthin 8-1, MedChemExpress
Código de producto. 16419667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16419667 5 mg 5 miligramos
16417128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16419667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16680
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Helioxanthin 8-1 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV/HCV/HSV-1/HIV activity with EC50 of >5/10/1.4/15 uM.
Helioxanthin 8-1 is an analogue of helioxanthin, exhibites significant in vitro anti-HBV/HCV/HSV-1/HIV activity with EC50 of >5/10/1.4/15 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Helioxanthin 8-1
CAS 840529-13-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H12N2O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Helioxanthin analogue 8-1
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (26.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NNC(C2=C(C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C5=C6C(OCO6)=CC=C5C=C21)=O
Peso molecular (g/mol) 376.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.32
Porcentaje de pureza 97.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus