Learn More
Heliotrina-N-óxido 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323084 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323084 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14080010WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heliotrine-N-oxide
CAS 6209-65-0
Nombres de analitos o componentes Heliotrine-N-oxide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H27 N O6
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanoic acid, 2-hydroxy-2-[(1R)-1-methoxyethyl]-3-methyl-, [(1S,7aR)-2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl]methyl ester, (2S)-, Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrine, 4-oxide (8CI), Heliotrine, N-oxide (6CI,7CI), (7S)-Heliotrine N-oxide, Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrin N-oxide, Heliotrine oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO6/c1-10(2)16(20,11(3)22-4)15(19)23-9-12-5-7-17(21)8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+,17?/m1/s1
SMILES CO[C@H](C)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@H](O)[C@@H]12
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-hidroxi-2-isopropil-3-metoxi-butanoato de [(7S,8R)-7-hidroxi-4-óxido-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-4-io-1-il]metilo
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 329.39
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1838 g/mol