Learn More
Heliotrino 100 μg/mL en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323712 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323712 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14080000WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Heliotrine
CAS 303-33-3
Nombres de analitos o componentes Heliotrine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C16 H27 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanoic acid, 2-hydroxy-2-(1-methoxyethyl)-3-methyl-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1S-[1α,7[R*(S*)],7aα]]-, Heliotrine (6CI,8CI), (+)-Heliotrine, 7S-Heliotrine
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO5/c1-10(2)16(20,11(3)21-4)15(19)22-9-12-5-7-17-8-6-13(18)14(12)17/h5,10-11,13-14,18,20H,6-9H2,1-4H3/t11-,13+,14-,16+/m1/s1
SMILES CO[C@H](C)[C@@](O)(C(C)C)C(=O)OCC1=CCN2CC[C@H](O)[C@@H]12
Nombre IUPAC (2S)-2-hidroxi-2-[(1R)-1-metoxietil]-3-metilbutanoato de [(7S,8R)-7-hidroxi-5,6,7,8-tetrahidro-3H-pirrolizin-1-il]metilo
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 313.3893
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.1889 g/mol