Learn More
Angelantoni Industrie™ Flujo laminar horizontal de la serie Helios
Beskrivelse
- Esterilidad del área de trabajo superior a ISO clase 5 EN 14644 1 de partículas de 0,3 y 0,5 mm
- Velocidad de flujo laminar horizontal de 0,40 m/s ±20%
- Acabado de encimera de acero inoxidable AISI 304L 2B
- Paredes laterales de vidrio templado
- Iluminación de encimera con dos lámparas fluorescentes
- Los ventiladores son de tipo centrífugo con protección IP55
- Filtración de aire realizada con prefiltros para perder una alta capacidad de retención y filtros HEPA H14
- Sistema de control por microprocesador
- Controlador automático de velocidad del aire con pantalla digital
- Orificios pasantes N°3 en cada cristal lateral para cualquier instalación de grifos
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de filtro | HEPA H14 |
| Tipo de iluminación | 2 lámparas fluorescentes |
| Material | Acabado 2B de acero inoxidable (304L) |
| Incluye | Sistema de ventilación: Un ventilador |
| Modelo | Helios 48C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?