missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Helios Mouse anti-Human, Alexa Fluor 594, Clone: 736440, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems IC73092T-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Helios Monoclonal specifically detects Helios in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.Especificaciones
| Helios | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| Q9UKS7 | |
| IKZF2 | |
| E. coli-derived recombinant human Helios Met1-Gln97 Accession # Q9UKS7 | |
| RUO | |
| 22807 | |
| Human | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry | |
| 736440 | |
| Alexa Fluor 594 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| HELIOS, IKAROS family zinc finger 2 (Helios), Ikaros family zinc finger protein 2, IKZF2, MGC34330, subfamily 1A, 2 (Helios), zinc finger DNA binding protein Helios, zinc finger protein Helios, ZNF1A2, ZNFN1A2 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human Helios in direct ELISA. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only (RUO)