Learn More
Helios™ Patos de evaporación Helios Italquartz™
Código de producto. 11734056
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
55 ml
Diámetro (métrico):
47 mm
61 mm
77 mm
Altura (métrico):
15 mm
18 mm
27 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
11734056 20 ml 47 mm 15 mm cada uno
11700645 55 ml 61 mm 27 mm cada uno
11724056 55 ml 77 mm 18 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11734056 Proveedor Helios™ N.º de proveedor 61F00146
Copela de cuarzo sin pico
• Inerte químicamente
• Químicamente inerte enfrente de los ácidos (salvo HF) y resiste a la corrosión
• Copela de cuarzo
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 20 ml
Material Cuarzo
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 47 mm