Learn More
Clorhidrato de heliometilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heliomethylamine Hydrochloride |
| CAS | 1797883-86-3 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzodioxole-5-propanamine, N,β-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Heliomethylamine hydrochloride, 3,4-MDMA methylene homolog hydrochloride, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N,2-dimethylpropan-1-amine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(7-13-2)5-10-3-4-11-12(6-10)15-8-14-11;/h3-4,6,9,13H,5,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CNCC(C)Cc1ccc2OCOc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-N,2-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 243.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.1026 |