Learn More
Ácido Helidamínico, TRC
Código de producto. 30395721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30395721 10 g
30408579 1 g
30406921 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30395721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH23513310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-51-4
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Sinónimo 4-Hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic Acid, 2,6-Dicarboxy-4-hydroxypyridine, 4-Hydroxy-2,6-dicarboxypyridine, 4-Hydroxydipicolinic Acid, 4-Hydroxypyridine-2,6-carboxylic Acid, 4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic Acid
SMILES OC(C1=CC(O)=CC(C(O)=O)=N1)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Helidaminic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)