Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para Helicobacter pylori
Descripción
Aísle selectivamente Helicobacter pylori de muestras clínicas con este medio selectivo y listo para usar.
Aísle de forma selectiva Helicobacter pylori de muestras clínicas como biopsias gástricas con el agar selectivo para Helicobacter pylori Thermo Scientific™ Oxoid™. Gracias a la adición de los agentes antimicrobianos cefsulodina y anfotericina B en la formulación, el medio proporciona selectividad contra las especies de Candida. Se ha demostrado que el agar selectivo para Helicobacter pylori alcanza una tasa de aislamiento más alta de H. pylori y presenta una tasa de contaminación más baja de otra flora en comparación con el medio de Skirrow y los agares de sangre de chocolate1.
H. pylori son bacilos gramnegativos que se asocian con una serie de afecciones gástricas, principalmente gastritis y úlceras pépticas1, 2, 3
Utilice el agar selectivo para Helicobacter Pylori para el aislamiento de H. pylori a partir de muestras clínicas.
- Mayores tasas de aislamiento de pylori que el medio de Skirrow y los agares de sangre de chocolate1.
- Selectivo contra las especies de Candida debido a la adición de cefsulodina y anfotericina B.
- Reducción del riesgo de contaminación de la flora competidora.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo/Marrón translúcido |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar selectivo para Helicobacter pylori |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm, envueltas en película |
| Cantidad | 10 |