Learn More
Helicino, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10002940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10002940 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10002940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226050010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Helicin
Nombre de nota 99%
CAS 618-65-5
Punto de fusión 178°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H16O7
Número MDL MFCD00006589
Cantidad 1 g
Beilstein 31, 223
Índice Merck 15, 4663
Condición de rotación específica −60° (20°C c=2,H2O)
Rotación específica -60
Sinónimo helicin, 2-beta-d-glucopyranosyloxy benzaldehyde, unii-6n4ti8p9r5, 2-formylphenyl beta-d-glucopyranoside, salicylaldehyde beta-d-glucopyranoside, helicine, salicylaldehyde b-d-glucoside, salicylaldehyde, a-d-glucoside, salicylaldehyde-beta-d-glucoside
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI BGOFCVIGEYGEOF-UJPOAAIJSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CC=CC=C2C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nombre IUPAC 2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 284.26
PubChem CID 101799
ChEBI CHEBI:73235
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino