Learn More
Thermo Scientific™ Agar intestinal Hektoen
Código de producto. 13285359
Código de producto. 13285359 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor PO5100A
Aísle y diferencie especies de Shigella y Salmonella en muestras de alimentos o clínicas con este medio selectivo.
Aísle y diferencie especies de Shigella y Salmonella de muestras clínicas y alimentos, con el agar entérico de Hektoen Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso. Este medio selectivo se recomienda para el aislamiento de la salmonela en los alimentos de acuerdo con el Bacteriological Analytical Manual1. También se recomienda con las normas ISO 215672 para el aislamiento de Shigellae en los alimentos.
El agar intestinal Hektoen es un medio diferencial y selectivo para el aislamiento de especies de Shigella y Salmonella.
  • Recomendada para el aislamiento de la salmonela en alimentos de acuerdo con el Bacteriological Analytical Manual1.
  • Cumple con la ISO 21567 para el aislamiento de Shigellae en alimentos2.
  • Fácil de leer: las bacterias Shigellae forman colonias verdes húmedas y elevadas, mientras que las salmonelas forman colonias de color verdes azulado, y otros coliformes forman colonias de color rosa salmón a naranja rodeadas por una zona de precipitación biliar.
  • Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
El alto contenido de peptona en el medio compensa los efectos inhibitorios de las sales biliares sobre las especies de Shigella en particular. Los hidratos de carbono adicionales (sacarosa y salicina) permiten una mejor diferenciación que la lactosa sola y la menor toxicidad del indicador doble mejora la recuperación. El aumento del contenido de lactosa ayuda al reconocimiento temprano de los organismos de fermentación lenta de la lactosa. El tiosulfato y el citrato férrico están presentes para detectar los organismos productores de H2S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color De oliva a amarillo ocre
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 10 °C
Formato Monoplaca de 90 mm
Origen de fabricación Alemania
Tipo de producto Agar
Peso de llenado 17 g ± 5 %
Cantidad 10/paq.