Learn More
Macherey-Nagel™ Pinzas de engarce manuales de altura ajustable
Product Code. 12738372 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Tamaño:
20 mm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tamaño Unit Size
12738372 20 mm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12738372 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 735132
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
N.° por paquete 1 unidad
Tipo Capsulador manual
Para utilizar con (equipo) Para tapones abatibles/a presión de 20 mm
Tamaño 20 mm