Learn More
Thermo Scientific™ Soporte de suelo con altura ajustable para Herasafe™ 2030i
Código de producto. 15983110 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico) exterior:
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) exterior Tamaño de la unidad
15983110 1000 mm cada uno
15993110 1300 mm cada uno
15903120 1600 mm cada uno
15913120 1900 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15983110 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50155688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1155.00€
    1100.00€ / paquete de 1
    Ahorro 55.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Para su uso con cabinas seguridad biológica Herasafe 2030i
Soporte de suelo de altura ajustable en incrementos de 50 mm (intervalo de altura de 680 a 880 mm), gris carbón
  • Pasos de ajuste de 50 mm
  • Gris carbón
  • Altura: 680-880 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Soporte de suelo ajustable (altura de 680 a 880 mm), 0,9 m, gris carbón
Tipo de producto Soporte de suelo con regulación de la altura
Altura (imperial) De 67,82 cm a 87,88 cm (26,7 pulg. a 34,6 pulg.)
Altura (métrico) Entre 680 y 880 mm
Longitud (métrico) exterior 1000 mm
Para utilizar con (equipo) Cabina de seguridad biológica Herasafe 2030i de 0,9m
Fondo (métrico) 800 mm