Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate ML G3B, enchufe europeo
Código de producto. 17363360 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17363360 5 l cada uno
1 options
Código de producto. 17363360 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5760131000
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Hei-VAP Ultimate ML G3B permite un ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o directamente a través de los mandos del panel de funcionamiento.
Ajuste preciso de la velocidad de rotación y la temperatura del baño de calentamiento desde la pantalla digital con control táctil o, para un acceso rápido a un proceso activo, directamente a través de los mandos del panel de control.
  • Panel de control central con pantalla táctil de 7 pulgadas
  • Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio G3 vertical con revestimiento de plástico transparente
  • Visualización nítida de todos los valores (modos básico y avanzado)
  • Con temporizador, limitación de temperatura máxima, menú multilingüe y pantalla de texto para mensajes de error
  • Separe los mandos para la rotación y la calefacción con la función de bloqueo para evitar el reajuste accidental
  • El pictograma y las luces de anillo LED muestran la actividad incluso a distancia
  • Biblioteca de disolventes integrada para facilitar el ajuste del vacío necesario en un controlador de vacío externo
  • Interfaces USB y Micro SD y LAN/RS 232 (apta para Lab 4.0)
  • Visualización opcional de la temperatura del vapor
  • Es posible actualizar posteriormente a Hei-VAP Ultimate Control, incluido el control de vacío y el enfriador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo Rotavapor con elevador motorizado
Tipo de tapón Enchufe europeo