Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Ultimate Control ML G3B, enchufe europeo
Código de producto. 17363370 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17363370 5 l cada uno
1 options
Código de producto. 17363370 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5760231000
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Hei-VAP Ultimate Control ML G3B incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Ultimate.
Incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Ultimate, así como una descripción general de todos los parámetros y el proceso en curso.
  • Pantalla táctil de 7 pulgadas para controlar todo el sistema, incluido el vacío y la temperatura de refrigeración
  • Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio G3 vertical con revestimiento de plástico transparente
  • Para una monitorización precisa, el pictograma de la pantalla también simboliza las funciones activas
  • Mandos separados para un acceso rápido: el derecho ajusta el control de vacío directo, el izquierdo regula para la rotación
  • Ajuste de valores mediante la pantalla táctil o los mandos de acceso rápido independientes
  • Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de inicio
  • Biblioteca de disolventes ampliable. También puede transferir sus propios favoritos a otros dispositivos mediante un dispositivo USB
  • Definir y guardar procesos de evaporación propios (rampas)
  • Se evapora automáticamente con el programa Dynamic AUTOaccurate (DAA). Cómodo y personalizable: desde la eliminación de espuma hasta la evaporación altamente eficaz
  • Interfaces USB y Micro SD y LAN/RS 232 (apta para Lab 4.0)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Tipo Rotavapor con elevador motorizado
Tipo de tapón Enchufe europeo