Learn More
Heidolph™ Pack Hei-VAP Powder Drying-Chill, enchufe europeo
Código de producto. 17303340 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17303340 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 17303340 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5743330000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El paquete Hei-VAP Powder Drying-Chill incluye un elevador motorizado, un enfriador, un matraz para polvo y un juego de tubos.
  • Hei-VAP Expert Control con elevador motorizado y juego de instrumental de vidrio G3 vertical
  • Bomba de vacío Rotavac Valve Control
  • Válvula de vacío
  • Enfriador Hei-CHILL 600
  • Cable RS 232
  • Juego de tubos
  • Matraz para polvo de 2 l
  • Tubo de vapor con filtro de polvo
  • Fluido térmico Kyro 30 (10 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotavapor con elevador motorizado
Tipo de tapón Enchufe europeo