Descripción
- Pantalla táctil de 5 pulgadas para controlar todo el sistema, incluido el vacío y la temperatura de refrigeración
- Modelo con elevador motorizado e instrumental de vidrio G3 vertical
- Para una monitorización precisa, el pictograma de la pantalla también simboliza las funciones activas
- Mandos separados para un acceso rápido: el derecho ajusta el control de vacío directo, el izquierdo regula para la rotación
- Ajuste de valores mediante la pantalla táctil o los mandos de acceso rápido independientes
- Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de inicio
- Biblioteca de disolventes ampliable. También puede transferir sus propios favoritos a otros dispositivos mediante un dispositivo USB
- Definir y guardar procesos de evaporación propios (rampas)
- Se evapora automáticamente con el programa Dynamic AUTOaccurate (DAA). Cómodo y personalizable: desde la eliminación de espuma hasta la evaporación altamente eficaz
- Con interfaz USB y Micro SD para facilitar la instalación de actualizaciones de software y la transferencia de favoritos individuales de un dispositivo a otro
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rotavapor con elevador motorizado |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |