Learn More
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control HL G3B XL, enchufe europeo
Hei-VAP Expert Control HL G3B XL incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Expert.
Marca:  Heidolph™ 573-02315-00
Código de producto. 17363310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6670.00€
    6502.00€ / cada uno
    Ahorro 168.00€
    2% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-11-2025
Descripción
Incorpora numerosas funciones inteligentes a Hei-VAP Expert, así como una descripción general de todos los parámetros y el proceso en curso.
  • Pantalla táctil de 5 pulgadas para controlar todo el sistema, incluido el vacío y la temperatura de refrigeración
  • Modelo con elevador manual e instrumental de vidrio G3 XL vertical con revestimiento de plástico transparente: Alcance velocidades de evaporación superiores gracias a la superficie de refrigeración ampliada de 2200 cm2
  • Para una monitorización precisa, el pictograma de la pantalla también simboliza las funciones activas
  • Mandos separados para un acceso rápido: el derecho ajusta el control de vacío directo, el izquierdo regula para la rotación
  • Ajuste de valores mediante la pantalla táctil o los mandos de acceso rápido independientes
  • Acceso directo a dos favoritos en la pantalla de inicio
  • Biblioteca de disolventes ampliable. También puede transferir sus propios favoritos a otros dispositivos mediante un dispositivo USB
  • Definir y guardar procesos de evaporación propios (rampas)
  • Se evapora automáticamente con el programa Dynamic AUTOaccurate (DAA). Cómodo y personalizable: desde la eliminación de espuma hasta la evaporación altamente eficaz
  • Con interfaz USB y Micro SD para facilitar la instalación de actualizaciones de software y la transferencia de favoritos individuales de un dispositivo a otro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 l
Rotavapor con elevador manual
Enchufe europeo
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Heidolph™ Hei-VAP Expert Control HL G3B XL, enchufe europeo > Tipo: Rotavapor con elevador manual; capacidad (métrico): 5 l